Learn More
Pissettes de type classique à col étroit en PEBD Azlon™
Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
41.55€ - 57.55€
Spécification
Comprend | Bouchons de distribution orientables étanches en polypropylène |
---|---|
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 5 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12633152
|
Azlon
WGF230P |
250 ml |
41.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12381248
|
Azlon
WGF236P |
500 ml |
57.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
- Pissettes rondes à épaulement carré traditionnelles et appréciées
- Dotées de bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
Spécification
Bouchons de distribution orientables étanches en polypropylène | |
5 | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
PP | |
Oui |
PEBD | |
Blanc | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
Pissette | |
Bouchon à vis |