Learn More
Azlon™ Pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon sans aération
Évacuation de vapeur
Couleur de bouchon:
Assortiment
Blanc
Description
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD à personnaliser.Les pissettes de sécurité à personnaliser en PEBD Azlon™ avec étiquettes imprimées sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent parfaitement à une grande variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
- Pissettes avec étiquettes à faire soi-même à l’aide d’une étiquette inscriptible vierge
- Impression indélébile en trois langues (anglais, français et allemand)
- Fournies avec des étiquettes de danger adhésives
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 38 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 34mm |
Comprend | Bouchon blanc, signalisations de sécurité adhésives, étiquette vierge |
Matériau | PEBD |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |