Learn More
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD Code produit.: 15347037
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Code produit. 15347037
500 ml, Eau distillée, Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais
Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais
Imprimé indélébile en arabe, français et anglais
Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Code produit. 15347037
Marque: Azlon™ WGW601PMLR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
  • Pissettes à col large multilingues
  • Impression indélébile
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
  • Disponibles en trois étiquettes d’eau et cinq étiquettes de solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Description Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Matériau PEBD
Chemical Label Eau distillée
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD >