Learn More
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais
Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais
Imprimé indélébile en arabe, français et anglais
Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Description
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
- Pissettes à col large multilingues
- Impression indélébile
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
- Disponibles en trois étiquettes d’eau et cinq étiquettes de solvant
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Description | Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais |
Comprend | Bouchon en polypropylène blanc |
Matériau | PEBD |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |