Learn More
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD Code produit.: 12106230
Ajouter au panier
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Code produit. 12106230
250 ml, I.M.S., Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais
Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais
Imprimé indélébile en arabe, français et anglais
Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Code produit. 12106230
Marque: Azlon™ WGW534PML
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
  • Pissettes à col large multilingues
  • Impression indélébile
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
  • Disponibles en trois étiquettes d’eau et cinq étiquettes de solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Description Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Comprend Bouchon en polypropylène jaune
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Jaune
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette avec étiquettes imprimées multilingues
Chemical Label I.M.S.
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon sans aération
Distribution par le bouchon Oui
Nom du produit
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD >