Learn More
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Region 4: Arabic, French, English
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
- Pissettes à col large à indications multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
- Mentions imprimées de façon indélébile en plusieurs langues (selon la région)
- Les mentions comportent les symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité.
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Description | Impression en anglais, français, allemand et espagnol |
Comprend | Bouchons en polypropylène et béchers de couleur avec extrémité de buse fine pour contrôler le jet avec précision |
Matériau | PEBD |
Longueur (métrique) | 25,4cm |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Largeur (métrique) | 24,1cm |
Couleur de bouchon | Vert |