Learn More
Entonnoir PEBD industriel Azlon™
Fabriqués en polyéthylène et incassables dans le cadre d’une utilisation normale. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines. Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements.
Marque:  Azlon FWC112
70.66 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10575115
  • 76.95€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PE et incassable dans des conditions normales d’utilisation.Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.Rebords supérieurs droits pour empêcher les déversements.
  • Entonnoirs industriels rigides en polyéthylène
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
230mm
21 mm
226 mm
2750 ml
PEHD