Learn More
Barreau d’agitation cylindrique Azlon™
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
Marque:  Azlon SWN668
Code produit. 10534935
  • 6.30€ / 2 pièces
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Disponible en plusieurs longueursLe barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
  • Forme simple avec extrémités arrondies
  • Convient à une large gamme de récipients à fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
–200 à 260°C
8 mm
PTFE
Cylindrique
PTFE
40 mm
2/boîte
Barreau d’agitation