Learn More
Barreau d’agitation cylindrique Azlon™
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
Marque: Azlon SWN654
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible en plusieurs longueursLe barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
- Forme simple avec extrémités arrondies
- Convient à une large gamme de récipients à fond plat
Spécification
Autoclavables | |
0,31 po | |
3 mm | |
Magnétique | |
Cylindriques |
0.31 po (L) | |
PTFE | |
8 mm | |
2/boîte | |
Barreau d’agitation |