Learn More
Azidotri-n-butyltine(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17846-68-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27N3Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.079 |
Numéro MDL | MFCD00216557 |
Clé InChI | JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide |
CID PubChem | 4984872 |
Nom IUPAC | Azido(tributyl)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15421948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.03 |
1 g |
34.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.06 |
5 g | |||||||
15441948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55634.14 |
25 g | |||||||
Description
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’azidotri-n-butyltine(IV) est largement utilisé comme réactif dans la synthèse des composés de tétrazolylbenzène. Il est utilisé dans la recherche pharmaceutique et implique la synthèse de dérivés du tétrazole, qui est utilisée pour créer des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’hexane, l’acétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Utiliser dans une hotte filtrante. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
17846-68-3 | |
332.079 | |
JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N | |
4984872 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-] |
C12H27N3Sn | |
MFCD00216557 | |
tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide | |
Azido(tributyl)stannane |
Spécification
Azidotri-n-butyltin(IV) | |
1.212 | |
C12H27N3Sn | |
MFCD00216557 | |
tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide | |
JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N | |
Azido(tributyl)stannane | |
4984872 | |
95% |
17846-68-3 | |
113°C (235°F) | |
[CH3(CH2)3]3SnN3 | |
UN2788 | |
Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-] | |
332.079 | |
332.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only