Learn More
Azétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481681
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-29-7
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.09
Clé InChI HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
CID PubChem 10422
ChEBI CHEBI:30968
Nom IUPAC Azétidine
SMILES C1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 61.0°C to 62.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4330
Quantité 1 g
Beilstein 20,2
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 57.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Azetidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.