Learn More
Acide azétidine-3-carboxylique, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Azetidine-3-carboxylic acid derivatives has potential biological and foldameric applications. Azetidine-3-carboxylic acid, a fairly strained molecule provides oxadiazoles in good yields. Azetidine-3-carboxylic acid is used as a chemical hybridising agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3Les dérivés de l’acide azétidine- -carboxylique peuvent avoir des applications biologiques et foldamèriques. L’acide azétidine-3-carboxylique, une molécule assez tendue, fournit des oxadiazoles avec de bons rendements. L’acide azétidine-3-carboxylique est utilisé comme agent d’hybridation chimique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
3Les dérivés de l’acide azétidine- -carboxylique peuvent avoir des applications biologiques et foldamèriques. L’acide azétidine-3-carboxylique, une molécule assez tendue, fournit des oxadiazoles avec de bons rendements. L’acide azétidine-3-carboxylique est utilisé comme agent d’hybridation chimique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Azetidine-3-carboxylic acid |
Point de fusion | ∽250°C (decomposition) |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 101.11 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |