Learn More
Acide azétidine-3-carboxylique, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468917
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Azetidine-3-carboxylic acid derivatives has potential biological and foldameric applications. Azetidine-3-carboxylic acid, a fairly strained molecule provides oxadiazoles in good yields. Azetidine-3-carboxylic acid is used as a chemical hybridising agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3Les dérivés de l’acide azétidine- -carboxylique peuvent avoir des applications biologiques et foldamèriques. L’acide azétidine-3-carboxylique, une molécule assez tendue, fournit des oxadiazoles avec de bons rendements. L’acide azétidine-3-carboxylique est utilisé comme agent d’hybridation chimique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36476-78-5
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00191763
Clé InChI GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
CID PubChem 93192
Nom IUPAC acide azétidine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine-3-carboxylic acid
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté ≥98%