Learn More
Acide azélaïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.223 |
Numéro MDL | MFCD00004432 |
Clé InChI | BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110 |
CID PubChem | 2266 |
ChEBI | CHEBI:48131 |
Nom IUPAC | Acide non anedioïque |
SMILES | C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10476832
|
Thermo Scientific Acros
401520250 |
25 g | Flacon en verre |
28.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10477022
|
Thermo Scientific Acros
401521000 |
100 g | Flacon en verre |
74.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13469508
|
Thermo Scientific Acros
401525000 |
500 g | Bouteille en verre |
125.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-99-9 | |
188.223 | |
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N | |
2266 | |
Acide non anedioïque |
C9H16O4 | |
MFCD00004432 | |
azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110 | |
CHEBI:48131 | |
C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O |
Spécification
Azelaic acid | |
123-99-9 | |
237,0°C (20,0 hPa) | |
98% | |
HOOC(CH2)7COOH | |
azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110 | |
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N | |
Acide non anedioïque | |
2266 | |
188.22 | |
215°C | |
Poudre ou flocons légèrement cristallins |
98% | |
98,0°C à 103,0°C | |
Blanc à jaune | |
C9H16O4 | |
MFCD00004432 | |
Solubilité dans l’eau :2,4 g/L d’eau (20°C).Autres solubilités : très soluble dans l’alcool et l’éther : 2,7 g/100 ml (15°C), soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans le benzène | |
C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O | |
188.223 | |
CHEBI:48131 | |
98% | |
Authentique |
RUO – Research Use Only