Learn More
Axygen™ Pipeteur numérique 8 canaux Axypet™, étalonnage 3x10 STD
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marque:  Axygen™ AP-8-200-STD
738.01 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17243634
  • 795.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • ISO 17025 pré-étalonné
  • Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
  • Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
  • La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
  • Le collecteur de pointes tourne à 360°
  • Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
  • Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
  • Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
  • Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO17025
Axypet™
20 à 200 μl
8
Pipette multicanaux
1/Paquet, 1/Carton