Learn More
Axygen™ Tapis de scellage AxyMats™ pour plaques à 96 puits de 500 ul
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Marque: Axygen™ AM-500UL-RD-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour les laboratoires à rendement plus élevé, Axygen offre des solutions de fermeture étanche pour répondre au besoin en automatisation avancée, pour un excellent rapport qualité-prix. Chaque “scelleur de puits”, une fois percé, se referme pour assurer une étanchéité parfaite du puits. Solution utilisée pour la PCR, le stockage de composés, ELISA et les applications de culture tissulaire.
- En silicone de qualité utilisable pour la recherche
- Les tapis autoclavables peuvent être réutilisés après lavage à l’eau de Javel et rinçage à l’éthanol
- Compatibilité : P-DW-500-C
- À utiliser avec des plaques à 96 puits DeepWell carrés 500 μl
Spécification
Natural | |
Sterile | |
96 | |
10 | |
Sealing Mat |
Silicone | |
Autoclavable | |
5 | |
No | |
96-well Deep Well Plates with V-bottom Wells, 500 μL |