Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointes Axygen™, Racks vides
Racks de remplissage faciles à charger pour système de remplissage de pointes Axygen. À utiliser avec des inserts universels P2/P10 style Gilson et 200μ L.
Marque: Axygen™ RFL-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Système de recharge de pointe Axygen™ qui est autoclavable et facilement rempli manuellement Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour identifier les pointes et sont certifiés sans RNase / DNase. Disponibles dans différentes couleurs et conditionnés en vrac ou en racks.Spécification
Rack de remplissage vide / couvercle | |
Non stérile | |
RFL-R |
Transparent | |
Inserts universels P2/P10 Gilson-Style et 200μl | |
10 racks/sachet ; 5 sachets/boîte |