Learn More
Tubes PCR en PP à paroi fine Axygen™
Compatibilité avec les blocs à 96 puits standard. Axygen™ Les tubes PCR en PP à paroi fine sont apyrogènes et fabriqués en PP vierge pur à 99,9 %.
Marque: Axygen PCR-05-C-500
72.18 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Le bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Non stériles
Spécification
Sans DNAse / RNAse | |
Tube avec bouchon plat | |
Conique | |
PP |
transparent | |
0,5 ml | |
Produit non stérile | |
Plat |