Learn More
Tubes PCR à barrettes en polypropylène à paroi fine Axygen™
Conçues pour s’adapter une grande variété de thermocycleurs. Les tubes PCR à barrettes en PP à paroi fine Axygen sont apyrogènes et fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %.
Marque: Axygen PCR-0208-CP-C-100
Description
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Le bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Non stériles
Spécification
Sans DNase / RNase | |
8 barrettes de tubes avec bouchons bombés | |
Conique | |
PP |
Transparent | |
0,2 ml | |
Non stérile | |
Bombé |