Learn More
Axygen™ Boîtes de stockage Axygen™
Les boîtes de stockage Axygen™ peuvent stocker des échantillons pendant une période prolongée.
Marque: Axygen™ TR8300-A
75.40 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prend en charge la congélation à -80°C et l’autoclavage à 121°C.
- Identification alphanumérique des échantillons.
- Conçues pour simplifier l’identification des échantillons.
- La structure en polypropylène est assurée pour durer.
Spécification
Taille des échantillons : 1,5/2,0 ml | |
Multi-couleurs | |
Stockage d’échantillons | |
Glacière | |
–80°C à +121°C | |
14,2 cm |
Autoclavables | |
PP | |
100 tubes | |
5/boîte | |
14,2 cm | |
5,5 cm |