Learn More
Axygen™ Tapis de compression plat à 96 puits ronds en silicone pour microplaques PCR
Convenant pour réduire l’évaporation et garantir une étanchéité appropriée en cas d’utilisation avec les microplaques PCR Axygen et les films de scellage PlateMax™
Marque: Axygen™ CM-FLAT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tapis de compression Axygen™ sont parfaitement adaptés pour réduire l’évaporation et garantir une étanchéité appropriée en cas d’utilisation avec les microplaques PCR Axygen et les films de scellage PlateMax. Fabriquées en silicone vierge 100 % inerte, elles sont capables de résister à de nombreux cycles de PCR.
Spécification
Naturel | |
Non stérile | |
96 | |
10/boîte | |
Rond |
Silicone | |
Autoclavable | |
50/carton | |
Tapis de compression | |
Microplaques PCR à 96/384 puits |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tapis de compression plat à 96 puits ronds en silicone pour microplaques PCR > 10/boîte ; non ; rond
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu