Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits Axygen™, à profil moyen
En PP vierge pour une excellente résistance chimique
Marque: Axygen™ RES-SW384-FX-SI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes | |
170 ml | |
Stérile | |
Conditionnement individuel ; 25/boîte | |
Oui |
Transparent | |
Polypropylène | |
Réservoir de réactif | |
384 bacs de fond |