Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-W-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stériles ou non stériles
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
O-ring | |
White | |
Sterile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes |