Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon pour microtube• Bouchon avec joint
• Orange
Spécification
O-ring | |
Orange | |
Non-sterile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes |