Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis ™Axygen sans bouchon : Conique avec fonds coniques
Tubes coniques
65.16€ - 585.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | En PP |
Conditionnement | Sachet |
Stérilité | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12719608
|
Axygen™
ST-150-C-S |
Transparent | 1.5 ml |
585.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11324225
|
Axygen™
ST-150-C-S |
Transparent | 1.5 ml | ||||||
11374225
|
Axygen™
ST-200-C-S |
Transparent | 2ml | ||||||
12789608
|
Axygen™
ST-200-C-S |
Transparent | 2ml |
585.00€
4000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
En PP | |
Oui | |
Conique |
Transparent | |
Sachet | |
Sans |