Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis ™Axygen sans bouchon : Conique
Tubes coniques
Marque: Axygen™ ST-150-X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
- Choix entre une couleur transparente ou ambrée
Especificaciones
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
1.5mL | |
PP | |
Non stérile | |
Sans |
20000xG | |
Ambré | |
500 tubes/boîte, 8 sachets/boîte | |
Non | |
Conique |