Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis ™Axygen sans bouchon : Conique
Tubes coniques
Marque:  Axygen™ ST-45-S
Code produit. 12759618
  • 633.49€ / 4000 pièces
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Choix entre une couleur transparente ou ambrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
0.5 ml
En PP
Oui
Conique
20000xG
Transparent
Sachet
Sans