Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes de transport
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Marque: Axygen™ SC-B-510
131.09 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons bleus conviennent aux tubes de 5 et 10 ml
- Ajustement parfait du tube et du bouchon pour une étanchéité garantie
Spécification
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Sachet | |
Bouchon à vis |
Bleu | |
250/Bte | |
Non |