Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes de transport
GREENER_CHOICE
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Marque:  Axygen™ SC-B-510
131.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12555677
  • 211.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bouchons bleus conviennent aux tubes de 5 et 10 ml
  • Ajustement parfait du tube et du bouchon pour une étanchéité garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polypropylène
Polypropylène
Sachet
Bouchon à vis
Bleu
250/Bte
Non stérile
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt