Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques pré-stérilisés Axygen™
Tubes gradués à fond conique
Marque: Axygen™ SCT-15ML-R-S
213.55 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Évalué à 12 000 FCR
- Graduations imprimées et surface d’écriture pour l’identification des échantillons
- Les bouchons à vis peuvent être fermés d’une main.
- Des options stériles sont également disponibles.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Bouchon à vis | |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Pour l’identification des échantillons | |
50 tubes et bouchons/unité ; 20 unités/boîte. | |
Conique |
12000xG | |
15 ml | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis | |
Stérile |