Learn More
Axygen™ Tubes à centrifuger coniques pré-stérilisés Axygen™
Tubes gradués à fond conique
Marque: Axygen™ SCT-50ML-R-S
178.45 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Évalué à 12 000 FCR
- Graduations imprimées et surface d’écriture pour l’identification des échantillons
- Les bouchons à vis peuvent être fermés d’une main.
- Des options stériles sont également disponibles.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Bouchon à vis | |
Tube à centrifuger | |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Pour l’identification des échantillons | |
250/Bte | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
12000xG | |
HDPE | |
50 mL | |
PP | |
Bouchon à vis | |
25 tubes et bouchons/rack ; 20 racks/Cs. | |
Oui | |
Cylindrique |