Learn More
Axygen™ Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols
Les pointes de micropipettes Axygen™ avec barrière contre les aérosols laissent circuler l’air tout en bloquant la contamination par les aérosols.
Marque: Axygen™ TF-150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le matériau de filtrage de technologie avancée permet librement le passage de l'air, tout en empêchant le passage d'aérosols ou de liquides.Le filtre ne contient pas d'additifs lixiviables.Spécification
100 to 1000 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Bulk | |
Bulk = 1000 tips/pack | |
Universal Fit |
Filtered | |
Clear | |
DNase, RNase Free | |
Universal | |
Aerosol Barrier Micropipette Tips | |
Polypropylene |