Learn More
Axygen™ Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols
Les pointes de micropipettes Axygen™ avec barrière contre les aérosols laissent circuler l’air tout en bloquant la contamination par les aérosols.
Marque:  Axygen™ TF-150
Code produit. 12581348
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le matériau de filtrage de technologie avancée permet librement le passage de l'air, tout en empêchant le passage d'aérosols ou de liquides.Le filtre ne contient pas d'additifs lixiviables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 to 1000 μL
Non-sterile
Autoclavable
Bulk
Bulk = 1000 tips/pack
Universal Fit
Filtered
Clear
DNase, RNase Free
Universal
Aerosol Barrier Micropipette Tips
Polypropylene