Learn More
Axygen™ Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols
Les pointes de micropipettes Axygen™ avec barrière contre les aérosols laissent circuler l’air tout en bloquant la contamination par les aérosols.
Marque: Axygen™ TF-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau filtrant technologiquement avancé
- La membrane filtrante ne contient aucun additif lixiviable
- Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
- Disponibles en vrac ou en rack (stérile)
- Disponibles avec différentes options de pointes de contact avec matériaux
Spécification
0,5 μl à 50 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
En vrac | |
En vrac = 1 000 pointes/boîte | |
Adaptation universelle |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase / RNase | |
Universel | |
Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols | |
Polypropylène |