Learn More
Axygen™ Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols
Les pointes de micropipettes Axygen™ avec barrière contre les aérosols laissent circuler l’air tout en bloquant la contamination par les aérosols.
Marque: Axygen™ TF-150-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau filtrant technologiquement avancé
- La membrane filtrante ne contient aucun additif lixiviable
- Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
- Disponibles en vrac ou en rack (stérile)
- Disponibles avec différentes options de pointes de contact avec matériaux
Spécification
1 à 150 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
Portoir | |
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case | |
Adaptation universelle |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase / RNase | |
Universel | |
Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols | |
Polypropylène |