Learn More
Corning™ Microplaques PCR RigiPlate à 384 puits à jupe en PP Axygen™
The Axygen™ 384 well RigiPlate™ PCR microplate is automation-friendly with full skirt design that can be sealed with Axymat or sealing film. They are designed to fit standard 384 well blocks and offer precise thermal transfer for optimum results.
Marque: Corning™ PCR-384-RGD-BK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Robot friendly rigid plate with full skirt
- RNase / DNase free
- Non-pyrogenic
- Non-sterile
- Can be sealed with Axymat or sealing film
- Single notch corner
Spécification
Oui | |
No | |
Noir | |
PP | |
40 μl | |
50 μl | |
Oui | |
100/boîte |
Étalon | |
16 x 24 | |
384-well RigiPlate PCR Microplate | |
384 | |
Non-sterile | |
Plat | |
Offrent une rigidité supplémentaire pour les applications de thermocyclage | |
Oui |