Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon à dôme de 0,2 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque: Axygen™ PCR-02D-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel.
- Tubes pour PCR d’une capacité de 0.2 ml
- Tubes avec bouchons assurant une étanchéité sur toute la longueur ; Le bouchon d’insertion garantit un parfait ajustement et empêche l’évaporation de l’échantillon.
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
0.2 ml | |
PP | |
Conique | |
PP | |
Tube |
Rouge | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non-sterile | |
Bombé | |
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube |