Learn More
Axygen™ Tubes PCR Axygen™ avec bouchon à dôme de 0,2 ml
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque: Axygen™ PCR-02D-Y
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microtube PCR• Tube individuel bouchon dômé
• 'Maxymum Recovery'
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Tube |
Yellow | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
Domed | |
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube |