Learn More
X500 TUBE 50ML + CAP NON ASSEMBLE Tube à centrifuger
Tubes gradués à fond conique
Marque: Axygen SCT-50-SS-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Zone d’écriture dédiée à l’identification des échantillons
- Les bouchons se ferment d’une seule main
Spécification
Screw Cap | |
Non autoclavable | |
Clear | |
For sample identification | |
500/Bag | |
Conical |
12,000 x g | |
50 mL | |
Polypropylène | |
Screw cap | |
Non stérile |