Learn More
Corning™ Centrifugeuse d’agitation de miniplaques Axygen™
À utiliser avant et après le thermocyclage pour améliorer le rendement de la PCR. La centrifugeuse d’agitation de miniplaques Corning™ Axygen™ accepte les plaques PCR à jupe et sans jupe.
717.10€ - 865.00€
Spécification
Capacité | 2 plaques PCR |
---|---|
Vitesse max. | 2 500 tr/min |
FCR max. | 500 x g |
Alimentation électrique | 230 V/50 Hz |
Dimensions (H x l x P) | 17,8 x 15,2 x 15,2 cm |
Description
- Capacité pour deux plaques standard
- Chargement par le haut
- Format particulièrement compact
- Démarrage et arrêt en quelques secondes
- S’utilise avant et après le thermocyclage pour un meilleur rendement de la PCR
- Centrifugation rapide des gouttelettes et de la condensation
- Accepte les plaques avec ou sans jupe ainsi que toutes les plaques PCR standard
- Taille de moins de ¼ de celle de la plupart des centrifugeuses pour plaques
- Capacité maximale : 2 PCR standard ou microplaques de microtitration
- Plage de fonctionnement à température ambiante comprise entre 4° et 35°C
Spécification
2 plaques PCR | |
500 x g | |
17,8 x 15,2 x 15,2 cm | |
Démarrage et arrêt en quelques secondes |
2 500 tr/min | |
230 V/50 Hz | |
4°C à 35°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Centrifugeuse d’agitation de miniplaques Axygen™