Learn More
Axygen™ Tapis de scellage Axygen™ Impermamat AxyMats™ pour plaques à 96 puits carrés de 2 ml
Le tapis résistant aux produits chimiques réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
504.81€ - 532.54€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Silicone |
Autoclavable | Autoclavable |
Nbre de puits | 96 |
Plage de températures (impériale) | -176°F à 250°F |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12597887
|
Axygen™
AM-2ML-SQ-IMP |
Non stérile |
504.81€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12507897
|
Axygen™
AM-2ML-SQ-IMP-S |
Stériles |
532.54€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Le tapis résistant aux produits chimiques Axygen™ ImpermaMat réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage Les tapis ImpermaMats sont des tapis de scellage réutilisables et résistants aux produits chimiques, qui assurent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent pas d’adhésifs ni de substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.Spécification
Naturel | |
Autoclavable | |
-176°F à 250°F | |
-80°C à +121°C | |
Microplaque à 96 puits, 2 ml |
Silicone | |
96 | |
Tapis de scellage Impermamat | |
Carré |