Learn More
Axygen™ Dispositifs portatifs de séparation à billes magnétiques IMAG
Multipliez le débit de séparation par le retournement des tubes ou microplaques
1348.07€
Spécification
À utiliser avec (application) | Purification et nettoyage de l’acide nucléique, tests sur cellules, purification d’anticorps et de protéines |
---|---|
Comprend | Aimants forts pour une séparation en moins de 30 s |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Format | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15879692
|
Axygen™
IMAG-96P |
Plaque à 96 puits | 96 microplaques |
1348.07€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’utilisation de dispositifs de séparation magnétique (MSD) est essentielle dans tout procédé de purification paramagnétique basé sur des billes. Traditionnellement, les MSD ne sont généralement pas optimisés pour une utilisation manuelle et la plupart nécessitent des systèmes électriques de manipulation des liquides. Les MSD IMAG sont disponibles en format tube ou microplaque et sont conçus pour simplifier le traitement manuel des séparations de billes magnétiques, y compris la purification et le nettoyage des acides nucléiques, les essais à base cellulaire et les purifications d’anticorps et de protéines.
- Les MSD IMAG peuvent accueillir des formats de microplaques à tube unique ou à 96 puits
- Temps de séparation rapide
- Les aimants forts permettent des temps de séparation inférieurs à 30 secondes
- Support des tubes ou des microplaques permettant des étapes de lavage rapides
- Le fonctionnement manuel permet une cadence de traitement basse ou élevée
Spécification
Purification et nettoyage de l’acide nucléique, tests sur cellules, purification d’anticorps et de protéines | |
Aimants forts pour une séparation en moins de 30 s | |
À l’unité |