Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis et fond conique, bouchons à boucle transparente fixés
Tubes gradués à fond conique
Marque: Axygen™ SCT-150-LP-C
Description
- Zone d’écriture dédiée à l’identification des échantillons
- Les bouchons se ferment d’une seule main
Spécification
Bouchon à vis | |
1,5 ml | |
Polypropylène | |
Bouchon à boucle transparente fixé | |
Conique |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Pour l’identification des échantillons | |
Non stérile | |
20000xG |