Learn More
Axygen™ Tube sans bouchon pour séquenceur ABI Prism 310
GREENER_CHOICE
Tube sans bouchon pour séquenceur ABI Prism 310
Marque:  Axygen™ TUB-310-NC
Code produit. 12736879
  • 591.40€ / 2500 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes PCR à paroi fine en polypropylène Axygen™ de 0,5 ml sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Compatible avec ABI Instrument310
  • Les bouchons pour ces tubes sont compatibles avec les bouchons avec septa simples AM-SEPTA-310 Axygen™ AxyMatsTM avec séquenceur ABI-310, non stériles
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Séquenceur ABI Prism 310
    Tube de séquençage capillaire