Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
aucune valeur
Marque:  Axygen™ FX-255-WB-R-S
Code produit. 12569177
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pointe robotique compatible Beckman Coulter™
• Pointe robotique compatible Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Biomek™ NX, Biomek™ 3000 et Multimek™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 μL
Sterile
Not Autoclavable
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 96
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Non-filtered
Clear
ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Wide Orifice
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Polypropylene