Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
aucune valeur
Marque:  Axygen™ FX-384-45FP-R-S
Code produit. 12545727
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pointe robotique FX384 compatible Beckman Coulter™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
45 μL
Sterile
Not Autoclavable
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 384-well
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Non-filtered
Clear
ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Fine Point
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Polypropylene