Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
GREENER_CHOICE
aucune valeur
Marque:  Axygen™ FX-384-L-R
Code produit. 11356294
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La gamme de produits de marque Axygen inclut une gamme complète de pointes pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides Beckman Coulter. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes de pipettes sont également disponibles avec Maxymum Recovery, une technologie de faible rétention unique qui améliore les performances des pointes et optimise l’utilisation de vos échantillons précieux.
  • Disponibles en rack, en rack stérile et avec protection contre les aérosols (filtre)
  • Compatibles avec les instruments Beckman Biomek FX et Beckman Multimek à tête AP
  • Également compatibles avec la tête Span- lorsque la fonction de détection de niveau de liquide est désactivée
  • Linéarité inégalée pour s’assurer que la pointe pénètre systématiquement dans le puits en douceur
  • Compatible 384/1536 pour répondre à vos applications les plus exigeantes
  • Les pointes à large alésage sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
  • La pointe fine améliore la précision à des volumes d’échantillons plus faibles
  • Les pointes Maxymum Recovery™ réduisent la perte d’échantillon, améliorent la reproductibilité et la précision, et minimisent l’utilisation d’échantillons et de réactifs précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30 μl
Non stériles
Non autoclavable
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Rack, 384 puits
10 rack/Pk, 5 PKS/Cs.
BiomekTM
Sans filtre
Transparent
Sans RNase ni DNase, ANSI
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Automatisation
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96, Beckman Coulter™ Multimek™ SPAN-8, Beckman Coulter™ Multimek™ MP20, Beckman Coulter™ Multimek™ MP200
PP