Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
aucune valeur
Marque: Axygen™ FX-1536-30FP-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Couleur claire
- Format : 96 puits
- Produit non stérile
- Compatibilité : Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Biomek™ NX, Biomek™ 3000 et têtes Multimek™ AP-96, SPAN-8 et MP20
Spécification
30 μL | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
DNase, RNase and Pyrogen free | |
Rack, 1536-well | |
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. | |
Beckman Biomek |
Non-filtered | |
Clear | |
ANSI | |
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls | |
Automation, Fine Point | |
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 | |
Polypropylene |