Learn More
Axygen™ Pointes pour robotique FX/NX Biomek™
aucune valeur
Marque:  Axygen™ FX-10-R-S
Code produit. 11326294
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pointe robotique compatible Beckman Coulter™
• Pointe robotique compatible Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Biomek™ NX, Biomek™ 3000 et Multimek™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 μL
Sterile
Not Autoclavable
DNase, RNase and Pyrogen free
Rack, 96
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Beckman Biomek
Non-filtered
Clear
ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Round
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Polypropylene