Learn More
Axygen™ Pipettes Axygen™ Axypet-16
Pipeteur 16 canaux pour formats à 384 / 1536 puits
Marque: Axygen™ AP-16-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Niveaux élevés de précision avec des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
- Certains sont pré-étalonnés ISO 17025
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Fonctions supplémentaires du pipeteur multicanaux :
- Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
- La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
- Le collecteur de pointes tourne à 360°
- Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
- Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
- Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
- Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
Spécification
±12 à 2% | |
Violet | |
Axypet™ | |
0,2 à 2 μl |
Autoclavable | |
16 | |
Pipette |