Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
Marque: Axygen™ PCR-96-MB-C
Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
Spécification
Aucun code-barres | |
Elevated Wells | |
8 x 12 | |
Séquenceur Megabace | |
PP | |
96 | |
Rond | |
50/carton |
Sans DNase ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
Sans jupe | |
200 μl | |
Non stérile | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR | |
10/boîte |